Learn More
MedChemExpress Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt
Codice prodotto. 16471046
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
Dimensione della confezione:
200mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471046 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16471046 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY12695
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
MedChemExpress Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt (5'-GTP trisodium salt) is an activator of the signal transducing G proteins which are involved in various cellular processes including proliferation, differentiation, and activation of several intracellular kinase cascades.
Specifica
Peso molecolare 589.13 g/mol
Product Type Natural Products
Content And Storage -20°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Shipping Condition Room temperature
Purezza 98.0%
Quantità 200 mg
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 47 mg/mL (79.78 mM)
CAS 36051-31-7
Sinonimo 5'-GTP trisodium salt