Learn More
Guanosine-5'-Triphosphate Trisodium Salt 98-100%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11423751 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11423751 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11423751 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215121680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    200.55€ / 100mg
    Risparmia 10.45€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Identificatori chimici
CAS 36051-31-7
Formula molecolare C10H16MgN5O14P3
Molecular Weight (g/mol) 547.49
Numero MDL MFCD00077781,MFCD00077781
InChI Key NMQPZZLDIUETGE-GWTDSMLYSA-N
Sinonimo 5'-gtp trisodium salt, 5 acute-gtp trisodium salt
PubChem CID 92044363
SMILES [Mg].NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Guanosine-5'-Triphosphate Trisodium Salt
Colore White
Intervallo percentuale saggio 98 to 100%
Quantità 100 mg
IUPAC Name trisodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] phosphono hydrogen phosphate
Peso formulazione 588.2 (Anhydrous)
Forma fisica Powder