Learn More
MedChemExpress Guanosine
Codice prodotto. 16402499
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16402499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16402499 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0097
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Guanosine (DL-Guanosine) is a purine nucleoside comprising guanine attached to a ribose (ribofuranose) ring via a β-N9-glycosidic bond. Guanosine possesses anti-HSV activity.
Specifica
Peso molecolare 283.24 g/mol
Product Type Natural Products
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Shipping Condition Room temperature
Purezza 95.01%
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (353.06 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.53 mM∣Need ultrasonic)
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
CAS 118-00-3
Sinonimo DL-Guanosine∣ Vernine