Learn More
Guanosine, 99%
Codice prodotto. 10776062 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10776062 25 g Bottiglia in vetro 25g
10359053 100 g Bottiglia in vetro 100g
10167283 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10776062 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 411130250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 118-00-3 | C10H13N5O5 | 283.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-00-3
Formula molecolare C10H13N5O5
Molecular Weight (g/mol) 283.24
Numero MDL MFCD00010182
InChI Key NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Sinonimo guanosine, guanine riboside, vernine, guanozin, guanosin, inosine, 2-amino, usaf cb-11, vernine van, l-guanosine, 9-beta-d-ribofuranosylguanine
PubChem CID 6802
ChEBI CHEBI:16750
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Guanosine
Punto di fusione 250°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 26, V,18, 81
Indice di Merck 15, 4601
Condizione di rotazione specifica −62.00 (20.00°C c=3,in 0.1 N NaOH)
Rotazione specifica -62
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol,ethylether,soluble in acetic acid
IUPAC Name 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
Peso formulazione 283.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Guanosine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanosine