Specifica
| Materiale o nome chimico | Guanosine |
| Colore | White |
| Quantità | 500 g |
| IUPAC Name | 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one |
| Peso formulazione | 283.2 |
| Forma fisica | Powder |