Learn More
Justrite Guard Dog™ ADA Rails 5 (Pair) Channel
Codice prodotto. 17762418
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17762418 Yellow Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17762418 Fornitore Justrite N. del fornitore PGDS0033YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.79€
    442.07€ / pezzi 1
    Risparmia 255.72€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Guard Dog™ 5 Channel ADA Guard Rail
  • ADA Rails 5 (Pair) Channel
  • Yellow
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 5 x 141 x 5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.62 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 140.97 cm
Peso (sistema metrico) 5.8 kg
Larghezza (sistema metrico) 5.08 cm
Colore Yellow
Materiale Polyurethane
Tipo CRM