Learn More
OHAUS™ Guardian 3000™ Hotplate Stirrer
Codice prodotto. 17648975 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Acciaio inossidabile con rivestimento in ceramica
Ceramica
Modello:
E-G31HS04C
E-G31HS07C
E-G31HSRDS
Dimensioni (L x P x A):
264.0 x 163.0 x 101.0 mm
264.0 x 163.0 x 110.0 mm
318.0 x 223.0 x 112.0 mm
Diametro (sistema metrico):
102.0 mm
135.0 mm
178.0 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore Modello Dimensioni (L x P x A) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
17648975 Acciaio inossidabile con rivestimento in ceramica E-G31HSRDS 264.0 x 163.0 x 101.0 mm 135.0 mm Pezzo
17658975 Ceramica E-G31HS07C 318.0 x 223.0 x 112.0 mm 178.0 mm Pezzo
17668975 Ceramica E-G31HS04C 264.0 x 163.0 x 110.0 mm 102.0 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17648975 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30680278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00€
    402.51€ / pezzi 1
    Risparmia 140.49€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Convenienti agitatori digitali con piastra riscaldante, progettati per garantire sicurezza, potente miscelazione e riscaldamento rapido.
  • Sicurezza leader del settore a prezzi accessibili. Le unità Guardian 3000 offrono sicurezza, riscaldamento controllato e una potente miscelazione per l’uso generico in laboratorio, il tutto a un prezzo competitivo.
  • SafetyHeat™ protegge il laboratorio. Un sistema di rilevamento intelligente leader del settore che utilizza due controlli di sicurezza indipendenti per monitorare costantemente lo strumento e arrestare il riscaldamento per prevenire il surriscaldamento.
  • Progettato per durare. La robusta struttura in metallo ha un design resistente alle fuoriuscite per una lunga durata in laboratorio in condizioni difficili. La piastra in ceramica, liscia e resistente agli agenti chimici, facilita le operazioni di pulizia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Acciaio inossidabile con rivestimento in ceramica
Tensione 220/240 V
Descrizione Durable Metal Housing, PET Front Panel, Control Knobs, On/Off Switch for Heater Disconnect, Built in Support Rod Holder, Easy to Clean Ceramic or Ceramic Coated Stainless Steel Tops
Peso di spedizione (sistema metrico) 3.300 kg
Requisiti elettrici 220 V to 240 V, 4 A 50/60 Hz
Tipo di unità di controllo Digitale
Modello E-G31HSRDS
Lunghezza (sistema imperiale) 10.4 in.
Altezza (sistema metrico) 101.0 mm
Temperatura (sistema metrico) 5°C to 40°C, 80% RH, Non-Condensing
Temperatura (sistema imperiale) 41°F to 104°F, 80% RH, Non-Condensing
Temperatura ambiente Ambient 5°C to 380°C
Altezza (sistema imperiale) 4.0 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 163.0 mm
Amperaggio 4 A
Lunghezza (sistema metrico) 264.0 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6.4 in.
Wattage 550.0 W
Peso (sistema imperiale) 5.5 lb.
Peso (sistema metrico) 2.5 kg
Tipo Stirring Hotplate
Dimensioni (L x P x A) 264.0 x 163.0 x 101.0 mm
Certificazione/Conformità TUV
Display LCD retroilluminato personalizzato
Diametro (sistema metrico) 135.0 mm
Speed 80 to 1600 rpm