Learn More
OHAUS™ Guardian 7000 Agitatore a piastra calda
Codice prodotto. 16680482 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
e-G71HS07C
e-G71HS10C
e-G71HSRDM
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello unitSize
16680482 e-G71HS07C Pezzo
16690482 e-G71HS10C Pezzo
16600492 e-G71HSRDM Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16680482 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30500603
Keep Your Samples Cool
Usa il codice promozionale 27999
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Agitatori con piastra riscaldante affidabili con funzionalità di sicurezza eccezionali per l’uso quotidiano
  • Proteggi il tuo laboratorio con le tecnologie brevettate SmartPresence™ e SmartLink™. Le caratteristiche esclusive spengono automaticamente il riscaldatore se non viene rilevato alcun utilizzatore trascorso il periodo di “time out” impostato dall’utente.
  • Un sistema di rilevamento precoce leader del settore che utilizza due controlli di sicurezza indipendenti per monitorare costantemente l’elettronica e spegnere il riscaldamento per prevenire il surriscaldamento.
  • Un motore potente, un solido magnete e una velocità di rampa controllata via software assicurano una precisione di agitazione da 60 a 1.600 giri/min. per un accoppiamento magnetico sicuro per applicazioni viscose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230 V
Peso di spedizione (sistema metrico) 2.812 kg
Requisiti elettrici 230 V, 6.0 A, 50/60 Hz
Modello e-G71HS07C
Lunghezza (sistema imperiale) 12.20 in.
Altezza (sistema metrico) 122.000 mm
Temperatura ambiente + 5°C – 500°C
Altezza (sistema imperiale) 4.80 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 223.00 mm
Lunghezza (sistema metrico) 309.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.80 in.
Peso (sistema imperiale) 5.700 lb
Peso (sistema metrico) 2.600 kg
Tipo di spina EU