Learn More
Guinea Pig anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 30229987 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
Dimensione della confezione:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30229987 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30229987 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP172763PCP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Guinea Pig Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Specie ospite Guinea Pig
Immunogeno Rabbit IgG whole molecule
Metodo di purificazione Multi-step
Quantità 0.5 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Target Species Rabbit
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG