Learn More
Gum arabic, powder, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 258850025
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9000-01-5 Peso : 2.55000kg
Quantità 2.5kg
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 10227413
  • 248.00€ / 2.50kg
In stock, pronto per la spedizione: 4
Identificatori chimici
9000-01-5
MFCD00081264
Acacia
Specifica
Gum arabic
Agar, Starch, Tragacanth, dextrin, sucrose: Absent
Total ash: < 4.0%
MFCD00081264
40ppm max.
0.1% max.
Powder
Plastic bottle
1.35
2.5kg
9000-01-5
3ppm max.
1.3500g/mL
Acacia
Passes Test (per Eur. Pharm.)
Authentic
15.0% max. (1 g, 105°C)
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Beige-Yellow to White
Videos
SDS Documenti