Learn More
Gum arabic, powder
Codice prodotto. 10165010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10165010 250 g Plastic bottle 250g
10237640 1 kg Plastic bottle 1kg
10227413 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10165010 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 258852500
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 9000-01-5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9000-01-5
Numero MDL MFCD00081264
Sinonimo Acacia
Specifica
Materiale o nome chimico Gum arabic
Colore Beige-Yellow to White
Forma fisica Powder
Cenere Total ash: < 4.0%
Densità 1.3500g/mL
Quantità 250 g
Identificazione Passes Test (per Eur. Pharm.)
Spettro a infrarossi Authentic
Materia insolubile 0.1% max.
Perdita all'essiccatura 15.0% max. (1 g, 105°C)
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.35
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol