Specifica
| Materiale o nome chimico | Gum arabic |
| Colore | Beige-Yellow to White |
| Forma fisica | Powder |
| Cenere | Total ash: < 4.0% |
| Densità | 1.3500g/mL |
| Quantità | 1 kg |
| Identificazione | Passes Test (per Eur. Pharm.) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Materia insolubile | 0.1% max. |
| Perdita all'essiccatura | 15.0% max. (1 g, 105°C) |
| Vedi altri risultati |