Learn More
Masterflex™ Gum Rubber Tubing
Codice prodotto. 11792783 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6.4 mm
7.9 mm
9.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
9.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
Dimensione della confezione:
7.50m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11792783 6.4 mm 8 mm 7.50m
11742793 6.4 mm 9.5 mm 7.50m
11722803 7.9 mm 11.1 mm 7.50m
11712803 6.4 mm 12.7 mm 7.50m
11732803 7.9 mm 12.7 mm 7.50m
11742803 9.6 mm 12.7 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11792783 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0644806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.00€
    58.32€ / 7.5m
    Risparmia 8.68€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 05-02-2027
Gum Rubber Tubing is for general-purpose liquid and gas applications
  • Very good elasticity and flexibility
  • Good resisstance to abrasion
  • 45 shore A natural rubber construction
  • Light, supple and wear-resisttant with good impermeability
  • Provides good chemical resistance to acids and bases
  • Meets FDA criteria
Specifications
Certificazione/Conformità GMP Compliant
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Gomma
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Overall Length (Metric) 7.62 m
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) General-purpose liquid and gas applications
Min. Operating Temperature (Metric) -26°C
Sterilità Sterili
Colore Ambra
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) 70°C