missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GUSBP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16697934
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16697934 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16697934 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA5101462

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total GUSBL1.

GUSBP1 (GUSB Pseudogene 1) is a Pseudogene. [GeneCards].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene GUSBP1
Applicazioni Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene GUSBP1
N. accesso geni Q15486
Alias gene glucuronidase, beta pseudogene 1; GUSBP1; SMA3
Simboli geni GUSBP1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human GUSBP1(Accession Q15486), corresponding to amino acid residues Q52-L102.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 728411
Target Species Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.