Learn More
Guvacine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Guvacine Hydrochloride |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H |
| Peso formulazione | 163.04 |