Learn More
GW 501516, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494188
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16494188 10 mg 10mg
16480537 50 mg 50mg
16476907 5 mg 5mg
16425156 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16494188 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10838
MedChemExpress GW 501516 (GW 1516) is a PPARδ agonist with an EC50 of 1.1 nM.
GW 501516 (GW 1516) is a PPARδ agonist with an EC50 of 1.1 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico GW 501516
CAS 317318-70-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H18F3NO3S2
Quantità 10 mg
Sinonimo GW 1516 GSK-516
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (220.51 mM)
SMILES OC(COC1=CC=C(C=C1C)SCC2=C(N=C(S2)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 453.5
Peso formulazione 453.5
Percent Purity 97.24%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only