Learn More
Tocris Bioscience™ GW 501516
GREENER_CHOICE
Potent and selective PPARδ agonist
Marca:  Tocris Bioscience™ 5674/10
Encompass
Codice prodotto. 15787036
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
GW 501516 is a potent and selective PPARδ agonist (EC50 = 1.2 nM). Displays <1000-fold selectivity over other PPAR subtypes. Increases ABC A1 transporter expression and induces apolipoprotein A1-mediated cholesterol efflux in vitro. Also increase serum HDL cholesterol and lowers small, dense LDL levels in obesity in vivo models.
Specifica
Specifica
2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]acetic acid
317318-70-0