Learn More
GW 9662, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15486999
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15486999 10 mg 10mg
15496999 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15486999 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65634.MA
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
An irreversible PPAR→ antagonist
An irreversible PPAR- antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22978-25-2
Formula molecolare C13H9ClN2O3
Molecular Weight (g/mol) 276.676
Numero MDL MFCD01215270
InChI Key DNTSIBUQMRRYIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-nitrobenzanilide, 2-chloro-5-nitro-n-phenyl-benzamide, 2-chloro-5-nitro-n-4-phenylbenzamide, 2-chloro-5-nitrophenyl-n-benzamide, tocris-1508, spectrum5_001989, lopac-m-6191, d00acx, d05thb, dsstox_cid_20723
PubChem CID 644213
ChEBI CHEBI:79993
IUPAC Name 2-chloro-5-nitro-N-phenylbenzamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Specifica
Materiale o nome chimico GW 9662
Colore White
Quantità 10 mg
Peso formulazione 276.68
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • GW 9662
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-5-nitrobenzanilide