Learn More
GW0742, MedChemExpress
Codice prodotto. 16465918
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16465918 10 mg 10mg
16452067 50 mg 50mg
16428557 5 mg 5mg
16416366 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16465918 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13928
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress GW0742 is a potent PPARβ and PPARδ agonist, with an IC50 of 1 nM for human PPARδ in binding assay, and EC50s of 1 nM, 1.1 μM and 2 μM for human PPARδ, PPARα, and PPARγ, respectively.
GW0742 is a potent PPARβ and PPARδ agonist, with an IC50 of 1 nM for human PPARδ in binding assay, and EC50s of 1 nM, 1.1 μM and 2 μM for human PPARδ, PPARα, and PPARγ, respectively.
Tekniske data
Materiale o nome chimico GW0742
CAS 317318-84-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H17F4NO3S2
Quantità 10 mg
Sinonimo GW610742
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 34 mg/mL (72.11 mM)
SMILES O=C(O)COC1=CC=C(SCC2=C(C)N=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C(F)=C3)S2)C=C1C
Molecular Weight (g/mol) 471.49
Peso formulazione 471.49
Percent Purity 99.47%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.