Learn More
GW2580, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471586
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471586 500 mg -
16460617 50 mg -
16454288 10 mg 10mg
16441006 200 mg 200mg
16425216 100 mg 100mg
16451129 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16471586 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10917
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress GW2580 is an orally bioavailable and selective inhibitor of c-Fms kinase which completely inhibits human cFMS kinase in vitro at 0.06 μM. GW2580 acts as a competitive inhibitor of ATP binding to the cFMS kinase and inhibits colony-stimulating-factor-1 signaling.
GW2580 is an orally bioavailable and selective inhibitor of c-Fms kinase which completely inhibits human cFMS kinase in vitro at 0.06 μM. GW2580 acts as a competitive inhibitor of ATP binding to the cFMS kinase and inhibits colony-stimulating-factor-1 signaling.
Specifica
Materiale o nome chimico GW2580
CAS 870483-87-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H22N4O3
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (90.96 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES NC1=NC(N)=C(CC2=CC(OC)=C(OCC3=CC=C(OC)C=C3)C=C2)C=N1
Molecular Weight (g/mol) 366.41
Peso formulazione 366.41
Percent Purity 98.45%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only