Learn More
GW3965 hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484078
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484078 10 mg -
16430437 50 mg 50mg
16415056 100 mg 100mg
16406787 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16484078 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10627A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress GW3965 hydrochloride is a potent and selective liver X receptor (LXR) agonist with EC50s of 190 nM and 30 nM for hLXRα and hLXRβ, respectively.
GW3965 hydrochloride is a potent and selective liver X receptor (LXR) agonist with EC50s of 190 nM and 30 nM for hLXRα and hLXRβ, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico GW3965 hydrochloride
CAS 405911-17-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C33H32Cl2F3NO3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (161.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES ClC1=C(C(F)(F)F)C=CC=C1CN(CC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CCCOC4=CC(CC(O)=O)=CC=C4.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 618.51
Peso formulazione 618.51
Percent Purity 98.13%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only