Learn More
GW791343 dihydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16442647
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16442647 50 mg 50mg
16419137 5 mg -
16416558 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16442647 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15469
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress GW791343 dihydrochloride is a P2X7 allosteric modulator; exhibits species-specific activity and acts as a negative allosteric modulator of human P2X7 (pIC50 = 6.9 - 7.2).
GW791343 dihydrochloride is a P2X7 allosteric modulator
Specifica
Materiale o nome chimico GW791343 dihydrochloride
CAS 1019779-04-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H26Cl2F2N4O
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (223.54 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (44.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(CN2CCNCC2)=CC=C1C)CNC3=CC=C(F)C(F)=C3.[H]Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 447.35
Peso formulazione 447.35
Percent Purity 98.03%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only