Learn More
Thermo Scientific™ H-6000A 6 x 1000mL Swinging-Bucket Rotor
Codice prodotto. 12131640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
6 x 1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12131640 6 x 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12131640 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 11250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Carry out multiple protocols in blood bank, research, biotech and pharmaceutical environments with this swinging-bucket rotor.
Carry out multiple protocols in blood bank, research, biotech and pharmaceutical environments with the Thermo Scientific™ H-6000A 6 x 1000mL Swinging-Bucket Rotor.
Includes:
Rotor cover assembly (11237), rotor buckets, anodized aluminum (3, 2/pkg., 44040), rotor cover (11232), rotor locking stud (11238), balancing discs, rubber (1 pkg., 6/pkg., 00335), speed decal (11009), loctite sealing adhesive (65811), instruction manual (11243)
Warranty:
Seven years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione H-6000A Swinging Bucket Rotor
Materiale Stainless Steel Rotor Body, Aluminum Bucket
Tipo Rotore oscillante
Capacità 6 x 1000 mL
RCF max 7,277 x g
Velocità max 5,000 rpm
Raggio (sistema metrico) 260.6 mm
Raggio (sistema metrico) min. 120.3 mm
Fattore K 7823
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Sorvall RC 3 Series Large Capacity Centrifuges
Angolo 90°
Certificazione/Conformità Sealing lid is biocontainment certified by the Public Health Laboratory Service, Microbiology Services, Porton Down, U.K.
RCF min. 3,359 x g
Biocontainment Yes