Learn More
R&D Systems™ H-7 dihydrochloride
Codice prodotto. 18094802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18094802 10 mg 10mg
18084052 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18094802 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0542/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.96€
    203.70€ / 10mg
    Risparmia 20.26€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
A Tocris product, part of R&D Systems. Protein kinase inhibitor
H-7 dihydrochloride is a protein kinase inhibitor (IC50 values for inhibition of PKA, PKG, PKC and myosin light chain kinase are 3.0, 5.8, 6.0 and 97.0 μM, respectively. H-7 shows antiviral activity against influenza A (IC50 = 10 μM) in vitro. H-7 also inhibits interleukin-stimulated secretion of IgM and blocks PMA -stimulated interleukin 1β production.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico '±-1-(5-Isoquinolinesulphonyl)-2-methylpiperazine dihydrochloride
CAS 108930-17-2
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 10 mg
Solubilità Soluble to 20mM in DMSO
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C14H17N3O2S.2HCl
Peso formulazione Observed MW: 364.29
For Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.