Learn More
H-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-OH, TRC
Codice prodotto. 30326303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326303 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326303 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5761202.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico H-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-OH
CAS 10183-34-3
Formula molecolare C15H27N5O6
Quantità 2.5 mg
Sinonimo Penta-L-alanine, AAAAA (peptide), Alanine, N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]- (6CI,7CI), Alanine, N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]-, L- (8CI), L-Alanine, N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]-, L-Alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanine
InChI Formula InChI=1S/C15H27N5O6/c1-6(16)11(21)17-7(2)12(22)18-8(3)13(23)19-9(4)14(24)20-10(5)15(25)26/h6-10H,16H2,1-5H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,23)(H,20,24)(H,25,26)/t6-,7-,8-,9-,10-/m0/s1
SMILES C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 373.4
Peso formulazione 373.1961