Learn More
Bel-Art™ H-B Durac Plus Ultra Low Liquid-In-Glass Laboratory Thermometer
Descrizione
- Designed for ultra-low temperature use to ensure that the meniscus will be visible in the appropriate low temperature applications, these thermometers feature mercury free liquid against lead-free, white back glass.
- Traceable to NIST
- Include a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy and Traceability
- Tested and inspected by our USA quality team
- For enhanced readability use thermometer magnifier B61400-7000
- Should you require an individual Thermometer Calibration Report, factory calibrated thermometers or custom calibration services are available.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Low Temperature Applications |
| Tipo di immersione | Total or Partial |
| Include | Statement of Accuracy and Traceability |
| Materiale | Glass |
| Product Type | Thermometer |
| Temperatura max (sistema metrico) | 50°C |
| Min. Temperature (Metric) | -100°C |
| Temperature Range (Metric) | -100°C to +50°C |
| Immersion Length | 76 mm |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- H-B DURAC PLUS ULTRA LOW LIQUID-IN-GLASS LAB THERM
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contain: toluene