Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno Double-Safe™ con rivestimento in PFA: Ad immersione parziale
Codice prodotto. 17551535
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +260°C
Da −10 °C a 110 °C
Da −20 °C a 110 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
n.a.
Lunghezza sonda (sistema metrico):
200 mm
300 mm
350 mm
Immersion Length:
50 mm (2 pollici)
76 mm
76 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Lunghezza sonda (sistema metrico) Immersion Length Dimensione della confezione
17551535 -10°C to +260°C n.a. 350 mm 76 mm Pezzo
13099142 Da −10 °C a 110 °C n.a. 200 mm 50 mm (2 pollici) Pezzo
13039152 Da −20 °C a 110 °C n.a. 300 mm 76 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17551535 Fornitore H-B Instrument™ N. del fornitore B604000800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.25€
    41.44€ / pezzi 1
    Risparmia 19.81€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 01-02-2027
Proteggono l'ambiente di lavoro e garantiscono un ambiente sicuro
  • Environmentally safe thermometers are PFA safety coated to keep liquid and glass contained in the event of breakage
  • Lead-free, yellow back glass and black liquid provides easy readability and fewer reading errors
  • Contains non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe™ liquid
  • Manufactured and tested by our USA quality team
Applications:
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
Tracciabilità a standard NIST™. Include una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo).
Specifica
Certificazione/Conformità Traceable to NIST. Includes a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy and Traceability.
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Grado Precision
Tipo di immersione Partial Immersion
Include Multilanguage instructions, statement of accuracy
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 255 mm
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 350 mm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 350 mm
Materiale Glass
Riempimento termometro Enviro-Safe™ Liquid
Product Type Liquid-in-Glass Laboratory Thermometer
Max. Temperature (English) 500°F
Temperatura max (sistema metrico) 260°C
Min. Temperature (English) 14°F
Min. Temperature (Metric) -10°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) n.a.
Temperature Range (Metric) -10°C to +260°C
Accuracy ±1.5°C, ±2°C above 100°C, ±2.5°C above 200°C, ±3°C above 230°C
Suddivisione 1°C
Immersion Length 76 mm