Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Compact Sling Psychrometer
Product Code. 17590685
Change view
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-3.88°C to +50°C
Unit Size:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Temperature Range (Metric) Unit Size
17590685 -3.88°C to +50°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17590685 Supplier H-B Instrument™ Supplier No. B615030000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    104.75€ / pezzi 1
    Risparmia 4.25€
    3% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-02-2027
Measures relative humidity with weather bureau-type wet and dry bulb.
  • Organic liquid filled thermometers with white back glass are mounted in a pocket sized self contained plastic case designed with a built in slide rule/convert wet and dry bulb readings/relative humidity, thus eliminating the need for calculating tables
Specifications
Tipo Compact Sling Psychrometer
Accuracy 1°C
Temperature Range (Metric) -3.88°C to +50°C
Incrementi 1°
Materiale Glass
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 23°F to 122°F
Lunghezza (sistema imperiale) 8.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21 cm
Da utilizzare con (applicazione) To measure relative humidity with weather bureau-type wet and dry bulb
Include White back glass
Quantità 1 ea.
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • H-B DURAC COMPACT SLING PSYCHROMETER; -5/50C
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone