Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Electronic Thermometer-Hygrometers
Codice prodotto. 17510695 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Intervallo di umidità:
20 to 99%
25 to 90%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17510695
Marca: H-B Instrument™ B615060200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed with waterproof temperature probe
  • With maximum/minimum memory
  • Option of freeze alert
  • Probe length 1.2 in. 30mm attached on 9.8 ft. (3m) cable
  • With flip out stand and magnetic back
  • Tested and calibrated in triple accredited/registered ISO™/IEC 17025:2005 and A2LA laboratory
  • Comes with multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions and statement of accuracy indicating accuracy traceable to NIST™ and DKD
Certifications
CE marked
Compliance
RoHS
Specifica
Tipo Electronic Thermohygrometer
Intervallo di umidità 20 to 99%
Accuracy ±5%
Temperature Range (Metric) -50°C to +70°C
Precisione termica ±1°C
Tipi di allarme Clock with Snooze
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58°F to +158°F
Risoluzione temperatura 2°F
Dimensioni (L x P x A) 1.2 x 2.5 x 3.7 in. (30 x 6.5 x 9.7 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 1.2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 9.8 ft.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 1.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 3 m
Lunghezza sonda (sistema metrico) 3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.7 in.
Altezza (sistema metrico) 9.7 cm
Include Supplied with multi language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions and statement of traceability indicating accuracy traceable to NIST and DAkkS
Certificazione/Conformità CE, RoHS