Learn More
H-B Instrument™ Multi-Probe Thermometer Holder
Codice prodotto. 17551305
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
3 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17551305 3 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17551305 Fornitore H-B Instrument™ N. del fornitore B614007100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.10€
    9.48€ / pezzi 1
    Risparmia 4.62€
    32% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Can be clipped on to any beaker side
  • Made of SUS304 stainless-steel
  • Can hold up to four thermometers at one time with outside dimension of 0.14 to 0.16 in. (3.5 to 4mm)
  • Size: 3L x 1.5 in. W (76 x 38mm)
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Clip onto side of any beaker, holds up to four thermometer at one time
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Materiale Stainless Steel
Product Type Holder
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) 3.5 to 4mm Multi probe thermometer