Learn More
H-Lys(Boc)OMe hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30471642
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471642 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471642 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL487915500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico H-Lys(Boc)OMe hydrochloride
CAS 2389-48-2
Formula molecolare C12 H24 N2 O4 . H Cl
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC Name methyl (2S)-2-amino-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 296.791
Peso formulazione 296.15