Learn More
H-Lys(Boc)OMe hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | H-Lys(Boc)OMe hydrochloride |
| CAS | 2389-48-2 |
| Formula molecolare | C12 H24 N2 O4 . H Cl |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC Name | methyl (2S)-2-amino-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 296.791 |
| Peso formulazione | 296.15 |