Learn More
H-Resorcinol[Spectrophotometric reagent for the determination of B by FIA], TRC
Codice prodotto. 30418159
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418159 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418159 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR145303100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico H-Resorcinol
CAS 3627-01-8
Formula molecolare C16H12N2O9S2
Quantità 100 mg
Sinonimo 4-[2-(2,4-Dihydroxyphenyl)diazenyl]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid, 1-Naphthol-3,6-disulfonic acid','8-(2,4-dihydroxyphenylazo)- (6CI), 2,7-Naphthalenedisulfonic acid','4-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]-5-hydroxy- (7CI','8CI','9CI), 4-[2-(2,4-Dihydroxyphenyl)diazenyl]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid (ACI), H Resorcinol
InChI Formula InChI=1S/C16H12N2O9S2/c19-9-1-2-12(14(20)5-9)17-18-13-6-10(28(22,23)24)3-8-4-11(29(25,26)27)7-15(21)16(8)13/h1-7,19-21H,(H,22,23,24)(H,25,26,27)/b18-17+
SMILES O=S(C1=CC(/N=N/C2=CC=C(O)C=C2O)=C3C(O)=CC(S(=O)(O)=O)=CC3=C1)(O)=O
IUPAC Name 4-hydroxy-5-[(2E)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)hydrazinyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 440.4
Peso formulazione 440