Learn More
H-VAL-TYR-OH, TRC
Codice prodotto. 30451240
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451240 50 mg -
30455441 100 mg -
30455910 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30451240 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV99173850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3061-91-4
Formula molecolare C14H20N2O4
Molecular Weight (g/mol) 280.32
Sinonimo L-Tyrosine, N-L-valyl-, Tyrosine, N-L-valyl-, L- (7CI,8CI), Tyrosine, N-valyl- (6CI), L-Valyl-L-tyrosine, N-L-Valyl-L-tyrosine, Valyltyrosine
IUPAC Name (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-methylbutanoyl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico H-VAL-TYR-OH
InChI Formula InChI=1S/C14H20N2O4/c1-8(2)12(15)13(18)16-11(14(19)20)7-9-3-5-10(17)6-4-9/h3-6,8,11-12,17H,7,15H2,1-2H3,(H,16,18)(H,19,20)/t11-,12-/m0/s1
Quantità 50 mg
Peso formulazione 280.1423
Shipping Condition Room Temperature