Learn More
H1F0 Antibody (1415-1), FITC, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18600326 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18600326 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18600326 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP247752F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    757.41€
    654.15€ / 0.1mL
    Risparmia 103.26€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
H1F0 Monoclonal antibody specifically detects H1F0 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene H1F0
Applicazioni Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone 1415-1
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene H1 histone family, member 0, H1.0, H1(0), H1-0, H10, H1FVMGC5241, Histone H1', Histone H1(0), histone H1.0
Specie ospite Mouse
Immunogeno Nuclei of human leukemia biopsy cells
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cellular Markers, Chromatin Research, Epigenetics, Nuclear Envelope Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3005
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a κ
Linea di prodotti Novus