Learn More
Novus Biologicals™ H1FOO 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18485609 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18485609 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18485609 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00132243T02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category Phospho Specific
Bersaglio H1FOO
Sinonimo H1 histone family, member O, oocyte-specific, H1OO, histone H1oo, MGC50807, Oocyte-specific histone H1, Oocyte-specific linker histone H1, osH1
Simbolo del gene H1FOO