missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress H2DCFDA

Codice prodotto. 16484687
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484687 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16484687 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0940
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress H2DCFDA (DCFH-DA) is a cell-permeable probe used to detect intracellular reactive oxygen species (ROS) (Ex/Em=488/525 nm).

Specifica

Content And Storage -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Quantità 50 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 125 mg/mL (256.52 mM; Need ultrasonic) ∣ Ethanol : 20 mg/mL (41.04 mM; Need ultrasonic)
Bersaglio HBV
Product Type Dye Reagents
Peso molecolare 487.29 g/mol
CAS 4091-99-0
Sinonimo DCFH-DA ∣ 2',7'-Dichlorodihydrofluorescein diacetate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.