Learn More
R&D Systems™ H3N2 Hemagglutinin (ACU79871.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18771767
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18771767 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18771767 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3477
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.39€
    371.70€ / 10µg
    Risparmia 45.69€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation.
Inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene Hemagglutinin/HA Peptide
Numero di accesso ACU79871.1
Concentrazione 10 μg at 0.2 μg/ μL
Formulazione cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo di inserto 1714 bp
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Influenza A Virus H3N2
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg