Learn More
3M™ H422000 Battery
Codice prodotto. 15770088 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Color: Silver
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15770088 Color: Silver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15770088 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100167881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.20€
    10.47€ / pezzi 2
    Risparmia 2.73€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-02-2027
3M™ H422000 Battery is a lithium 5V battery for use with Speedglas™ Welding Filters.
  • Lithium 5V batteries for welding filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di batteria Lithium 5 V
Colore Silver
Da utilizzare con (apparecchiatura) Speedglas Welding Filters 9100/SL/100
Product Type Battery