Learn More
Thermo Scientific™ Viscosimetri rotazionali HAAKE™ Viscotester™ 1 Plus e 2 Plus
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
The HAAKE Visctoester 1, 2 plus Viscometer has been discontinued and replaced with the Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester 3 Viscometer.
We continue to offer a comprehensive portfolio of accessories, spare parts and services for the The HAAKE Visctoester 1, 2 plus Viscometer to support your daily work
- Funzionamento affidabile con un unico pulsante
- Alimentazione elettrica non necessaria
- Prove di viscosità rapide
- Controllo del lotto di produzione
- Intervallo di viscosità: 1.5 – 330 mPas
- Strumento di base con batterie e supporto per lo strumento
- Due misurini (A e B)
- Tre rotori (n. 3, 4, 5)
- Contenitore per trasporto
HAAKE Viscotester 2 Plus (399-0200)
- Intervallo di viscosità: da 0.3 a 4000 dPas
- Strumento di base con batterie e supporto per lo strumento
- Un misurino (3)
- Tre rotori (n. 1, 2, 3)
- Contenitore per trasporto
- Inchiostro di stampa, vernici, inchiostro
- Shampoo, creme, lozioni
- Oli, grassi, paste
- Salse, addensanti
Specifica
Specifica
| Product Type | Rotational Viscometer |
| Intervallo viscosità | 1.5 to 330 mPas |
| Descrizione | This product has been discontinued and replaced with the Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester 3 Viscometer. |
| Accuracy | ±5% (Standard), ±1% (Optional) |
| Riproducibilità | ±1% (FSD) |