Learn More
IKA™ HABITAT Cell, Double-walled 10 L Package
Codice prodotto. 17775079 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Borosilicate Glass
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
17775079 Borosilicate Glass Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17775079 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0010007652
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The HABITAT cell package for the bioreactor HABITAT research contains a 10 L double-walled glass vessel for cell culture applications as well as the appropriate stirring drive.
Together with the separately available control tower package (e.g. HABITAT cell) you receive all necessary components for a successful cultivation. For temperature control via the double jacket we recommend one of our circulators such as the HRC 2 basic or control.
Scope of delivery
  • Stand 10
  • HA.gv.dw.10 Glass vessel, double-wall
  • HA.mt.s.10 Motor, big
  • HA.hp.s.10 Harvest pipe, straight
  • HA.ino Port for inoculation
  • HA.sp.m.10 Micro sparger, 5 μm
  • HA.cn Condenser
  • HA.ip.pi.10 3-pitched blade impeller (2 pcs.)
  • HA.s.tm.10 Temperature sensor
  • HA.s.ph.10 pH sensor
  • HA.s.do.10 DO sensor
  • HA.s.fo Foam sensor
  • HA.s.lv.10 Level sensor
  • HA.cab.dw Cable and tube set
  • HA.sf.250 Sample flask (4 pcs.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 L
Materiale Borosilicate Glass
Dimensions 300 x 710 x 300 mm