Learn More
IKA™ HABITAT Ferment, Double-walled 5 L Package
Codice prodotto. 17735089 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17735089 5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17735089 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0010007661
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The HABITAT ferment package for the bioreactor HABITAT research contains a 5 L double-walled glass vessel for fermentation applications as well as the appropriate stirring drive.
Together with the separately available control tower package (e.g. HABITAT ferment) you receive all necessary components for a successful cultivation. For temperature control via the double jacket we recommend one of our our circulators such as the HRC 2 basic or control.
Scope of delivery
  • Stand 5
  • HA.gv.dw.5 Glass vessel, double-wall
  • HA.mt.s.10 Motor, big
  • HA.hp.s.5 Harvest pipe, straight
  • HA.ino Port for inoculation
  • HA.ba.5 Baffle
  • HA.sp.r.5 Ring sparger, 0.5 mm
  • HA.cn Condenser
  • HA.ip.b.5 6-blade segment impeller (2 pcs.)
  • HA.s.tm.5 Temperature sensor
  • HA.s.ph.5 pH sensor
  • HA.s.do.5 DO sensor
  • HA.s.fo Foam sensor
  • HA.s.lv.5 Level sensor
  • HA.cab.dw Cable and tube setHA.sf.250 Sample flask (4 pcs.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bioreactor Package
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 5 L
Materiale Borosilicate Glass
Peso (sistema metrico) 16.66 kg