Learn More
IKA™ HABITAT Ferment, Single-walled 2 L Package
Codice prodotto. 17705089 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17705089 2 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17705089 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0010007658
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The HABITAT ferment package for the bioreactor HABITAT research contains a 2 L single-walled glass vessel for fermentation applications as well as the appropriate stirring drive.
Together with the separately available control tower package (e.g. HABITAT ferment) you receive all necessary components for a successful cultivation. The scope of delivery of the HABITAT ferment 2 and 5 l vessels includes a cooling finger for temperature control / cooling in the medium. We recommend its use in conjunction with one of our chillers, such as the RC 2 lite.
Scope of delivery
  • Stand 2
  • HA.cf.2 Cooling finger
  • HA.gv.sw.2 Glass vessel, single-wall
  • HA.mt.s.2 Motor, small
  • HA.hp.s.2 Harvest pipe, straight
  • HA.ino Port for inoculation
  • HA.ba.2 Baffle
  • HA.sp.r.2 Ring sparger, 0.5 mm
  • HA.cn Condenser
  • HA.ip.b.2 6-blade segment impeller
  • HA.s.tm.2 Temperature sensor
  • HA.s.ph.2 pH sensor
  • HA.s.do.2 DO sensor
  • HA.s.fo Foam sensor
  • HA.s.lv.2 Level sensor
  • HA.cab.sw Cable and tube set
  • HA.sf.250 Sample flask (4 pcs.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bioreactor Package
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 2 L
Materiale Borosilicate Glass
Peso (sistema metrico) 9.11 kg