Learn More
IKA™ HABITAT Ferment, Single-walled 5 L Package
Codice prodotto. 17725089 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17725089 5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17725089 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0010007660
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The HABITAT ferment package for the bioreactor HABITAT research contains a 5 L single-walled glass vessel for fermentation applications as well as the appropriate stirring drive.
Together with the separately available control tower package (e.g. HABITAT ferment) you receive all necessary components for a successful cultivation. The scope of delivery of the HABITAT ferment 2 and 5 l vessels includes a cooling finger for temperature control / cooling in the medium. We recommend its use in conjunction with one of our chillers, such as the RC 2 lite.
Scope of delivery
  • Stand 5
  • HA.gv.sw.5 Glass vessel, single-wall
  • HA.mt.s.10 Motor, big
  • HA.hp.s.5 Harvest pipe, straight
  • HA.ino Port for inoculation
  • HA.ba.5 Baffle
  • HA.sp.r.5 Ring sparger, 0.5 mm
  • HA.cn Condenser
  • HA.ip.b.5 6-blade segment impeller (2 pcs.)
  • HA.s.tm.5 Temperature sensor
  • HA.s.ph.5 pH sensor
  • HA.s.do.5 DO sensor
  • HA.s.fo Foam sensor
  • HA.s.lv.5 Level sensor
  • HA.cab.sw Cable and tube set
  • HA.sf.250 Sample flask (4 pcs.)
  • HA.cf.5 Cooling finger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bioreactor Package
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 5 L
Materiale Borosilicate Glass
Peso (sistema metrico) 13.29 kg
Titolo del prodotto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.