Learn More
Gilac™ HACCP Flat Tray
Codice prodotto. 16470821
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16470821 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16470821 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G155709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.01€
    13.60€ / pezzi 1
    Risparmia 5.41€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Multipurpose nestable HACCP Flat Tray: suitable for refrigerators, it can be used as a defrosting tray, preparation container or preserving tray for comparison samples.
  • Flat trays
  • Can be used in a wide range of temperatures
  • Dimensions suitable for refrigerators
  • Can be used as:
    • Defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted
    • Preparation container for products that drip ingredients tray
    • Container for preserving comparison samples
    • Fermenting and decanting container
  • Nesting and stacking with lid
Specifica
Tipo Food Bin
Materiale HDPE
Colore Red
Forma Rectangular
Capacità (sistema imperiale) 2.1 gal.
Capacità (sistema metrico) 8 L
Certificazione/Conformità Food Contact Certified
Da utilizzare con (applicazione) Food Handling
Stile Stackable, Nestable
Lunghezza (sistema imperiale) 19.1 in.
Lunghezza sistema imperiale) interno 16.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 485 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 420 mm
Larghezza (sistema imperiale) 13.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 10.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 335 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 265 mm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 2.8 in.
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema metrico) interno 72 mm
Peso (sistema imperiale) 23.63 oz.
Peso (sistema metrico) 0.67 kg
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C