missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HADH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | HADH |
---|---|
Concentrazione | 0.24 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899304
|
Proteintech
19828-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889304
|
Proteintech
19828-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene is a member of the 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase gene family. The encoded protein functions in the mitochondrial matrix to catalyze the oxidation of straight-chain 3-hydroxyacyl-CoAs as part of the beta-oxidation pathway. Its enzymatic activity is highest with medium-chain-length fatty acids. Mutations in this gene cause one form of familial hyperinsulinemic hypoglycemia. The human genome contains a related pseudogene of this gene on chromosome 15.Specifica
HADH | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q16836, Q61425, Q9WVK7 | |
113965, 15107, 3033 | |
HADH Fusion Protein Ag13928 | |
Primary | |
-20°C | |
HADH |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HAD, HADH, HADH1, HADHSC, HCDH, HHF4, M/SCHAD, SCHAD | |
Hadh | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |