Learn More
MedChemExpress HAEGTFTSDVS
Codice prodotto. 16409528
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16409528 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16409528 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP1224
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress HAEGTFTSDVS is the first N-terminal 1-11 residues of GLP-1 peptide.
Specifica
Purezza 98.31%
CAS 864915-61-7
Content And Storage Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecolare 1150.18 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 10 mg
Shipping Condition Room temperature