Learn More
MedChemExpress HAEGTFTSDVS
Codice prodotto. 16442048
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16442048 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16442048 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP1224
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress HAEGTFTSDVS is the first N-terminal 1-11 residues of GLP-1 peptide.
Specifica
Purezza 98.31%
CAS 864915-61-7
Content And Storage Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecolare 1150.18 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature