Learn More
Brand™ Composto sigillante per ematocrito
Per la chiusura rapida di tubi capillari per microematocrito. Il composto sigillante per ematocrito BRAND™ è realizzato in mastice vinilico su piastra in plastica. È possibile posizionare verticalmente fino a 24 capillari nelle posizioni numerate sui lati del vassoio.
Marca: Brand™ 749510
38.18 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16560kg
Descrizione
Mastice vinilico su piastra in plastica. Per sigillare in modo rapido i capillari di microematocrito. È possibile posizionare verticalmente fino a 24 capillari nelle posizioni numerate sui lati del vassoio.Nota: tenere i capillari (pieni per ∼ 2/3) vicino all'estremità vuota e inserire quest'ultima nel mastice con una leggera torsione per assicurare la tenuta.
Specifica
Composto sigillante per ematocrito | |
Tenuta di micro provette capillari per ematocrito. | |
24 | |
Confezione da 10 |