Descrizione
25g, Glass Jar
Specifica
Specifica
| CAS | 517-28-2 |
| Colore | Beige |
| Formato | Powder Solid |
| Peso formulazione | 302.27g/mol |
| Punto di fusione | 100°C/212°F |
| Formula molecolare | C16H14O6·xH2O |
| Imballaggio | Glass Jar |
| Quantità | 25 g |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hematoxylin
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.